Tisk…
2-Amino-2-methylpropanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
OR1740T-1KG OR1740T-500G
APOSOR1740T-1KGEA 3020 CZK
APOSOR1740T-1KG APOSOR1740T-500G
2-Amino-2-methylpropanol 95%
2-Amino-2-methylpropanol
Used for the preparation of buffer solutions, suitable for the determination of alkaline phosphatase.
Vzorec: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Bod varu: 164…167 °C
Bod tání: 24…32 °C
Hustota: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008051
CAS číslo: 124-68-5
EINECS: 204-709-8