Tisk…
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17401-1G OR17401-5G OR17401-25G
APOSOR17401-1GEA 953 CZK
APOSOR17401-1G APOSOR17401-5G APOSOR17401-25G
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod tání: 99…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784339
CAS číslo: 34985-41-6