Tisk…
3-(Methylsulphonyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17400-1G OR17400-5G OR17400-10G
APOSOR17400-1GEA 992 CZK
APOSOR17400-1G APOSOR17400-5G APOSOR17400-10G
3-(Methylsulphonyl)aniline
3-(Methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₉NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03764428
CAS číslo: 35216-39-8