1-Boc-piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
OR1731-100G
OR1731-250G
APOSOR1731-100GEA
744
CZK
APOSOR1731-100G
APOSOR1731-250G
1-Boc-piperazine 98%
1-Boc-piperazine
Vzorec:
C₉H₁₈N₂O₂ MW: 186.25 Bod varu: 98…100 °C Bod tání: 43…48 °C Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075265 CAS číslo: 57260-71-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...