Tisk…
5-Chloro-2-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17307-1G
APOSOR17307-1GEA 1490 CZK
APOSOR17307-1G
5-Chloro-2-nitrophenol 98%
5-Chloro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260849
CAS číslo: 611-07-4