Tisk…
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Amino-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR17302-5G
APOSOR17302-5GEA 4070 CZK
APOSOR17302-5G
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Vzorec: C₅H₄ClN₅
MW: 169,5700 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059805
CAS číslo: 100644-65-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III