Tisk…
2-Chloroquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17301-1G OR17301-250MG
APOSOR17301-1GEA 1160 CZK
APOSOR17301-1G APOSOR17301-250MG
2-Chloroquinazoline
2-Chloroquinazoline
Vzorec: C₈H₅ClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09959715
CAS číslo: 6141-13-5