Tisk…
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17257-10G OR17257-5G OR17257-1G
APOSOR17257-10GEA 2320 CZK
APOSOR17257-10G APOSOR17257-5G APOSOR17257-1G
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃BrO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08695074
CAS číslo: 100523-84-0