Tisk…
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17255-100G OR17255-25G OR17255-250G
APOSOR17255-100GEA 1910 CZK
APOSOR17255-100G APOSOR17255-25G APOSOR17255-250G
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Cyclopropanecarbonyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO
Bod varu: 119…121 °C
Hustota: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001277
CAS číslo: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II