Tisk…
trans-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride 97%
Varování
OR17254-10G OR17254-1G OR17254-5G
APOSOR17254-10GEA 4730 CZK
APOSOR17254-10G APOSOR17254-1G APOSOR17254-5G
trans-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride 97%
trans-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀ClNO₃
MW: 167,5908 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436165
CAS číslo: 142347-81-7