Tisk…
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol, Tribromoneopentyl alcohol, Pentaerythritol tribromide, 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol
OR17253-500G OR17253-1KG
APOSOR17253-500GEA 2860 CZK
APOSOR17253-500G APOSOR17253-1KG
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Vzorec: C5H9Br3O
MW: 324.8364 g/mol
Bod varu: 131 °C/2.5mmHg
Bod tání: 66…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021982
CAS číslo: 1522-92-5