Tisk…
aceton-dimethylacetal 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DMP
OR17208-2.5L OR17208-500ML
APOSOR17208-2.5LEA 5890 CZK
APOSOR17208-2.5L APOSOR17208-500ML
aceton-dimethylacetal 98%
aceton-dimethylacetal
Vzorec: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Bod varu: 79…81 °C
Bod tání: –47 °C
Hustota: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008479
CAS číslo: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3,II