Tisk…
3-Aminomethyltetrahydrofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17201-1G OR17201-5G
APOSOR17201-1GEA 622 CZK
APOSOR17201-1G APOSOR17201-5G
3-Aminomethyltetrahydrofuran
3-Aminomethyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₁NO
Bod varu: 65 °C
Hustota: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234925
CAS číslo: 165253-31-6
UN: 2924
ADR: 3+8,III