Tisk…
5-Phenyl-o-phenetidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-4-ethoxybiphenyl
OR17199-1G OR17199-250MG
APOSOR17199-1GEA 4630 CZK
APOSOR17199-1G APOSOR17199-250MG
5-Phenyl-o-phenetidine
5-Phenyl-o-phenetidine
Vzorec: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425697
CAS číslo: 856343-44-7
UN: 3335
ADR: 9,III