Tisk…
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1717-1G OR1717-5G
APOSOR1717-1GEA 622 CZK
APOSOR1717-1G APOSOR1717-5G
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile 98%
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₃IN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864767
CAS číslo: 864685-26-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III