Tisk…
4,4-Dimethylpiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17132-1G OR17132-5G
APOSOR17132-1GEA 5130 CZK
APOSOR17132-1G APOSOR17132-5G
4,4-Dimethylpiperidine
4,4-Dimethylpiperidine
Vzorec: C₇H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037433
CAS číslo: 4045-30-1
UN: 2735
ADR: 8,II