Tisk…
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride
OR17128-1G OR17128-250MG
APOSOR17128-1GEA 6020 CZK
APOSOR17128-1G APOSOR17128-250MG
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
Bod tání: 266…268 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190674
CAS číslo: 131076-14-7