Tisk…
1,4-Dibromobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17127-1KG OR17127-250G OR17127-2KG
APOSOR17127-1KGEA 953 CZK
APOSOR17127-1KG APOSOR17127-250G APOSOR17127-2KG
1,4-Dibromobenzene 99%
1,4-Dibromobenzene
Vzorec: C₆H₄Br₂
Bod varu: 219…220 °C
Bod tání: 83…90 °C
Hustota: 1,841 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000089
CAS číslo: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III