Tisk…
Methanesulphonic anhydride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17123-100G OR17123-500G
APOSOR17123-100GEA 1370 CZK
APOSOR17123-100G APOSOR17123-500G
Methanesulphonic anhydride 98%
Methanesulphonic anhydride
Vzorec: C₂H₆O₅S₂
Bod varu: 125 °C/4mmHg
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007556
CAS číslo: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
UN: 3261
ADR: 8,III