Tisk…

2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR17118-1G OR17118-250MG OR17118-5G
APOSOR17118-1GEA 1080 CZK
APOSOR17118-1G APOSOR17118-250MG APOSOR17118-5G
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
2-Bromo-5-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrINO₂
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12547765
CAS číslo: 713512-18-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR