Tisk…
2-Chloro-4-ethylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17114-1G OR17114-5G
APOSOR17114-1GEA 6220 CZK
APOSOR17114-1G APOSOR17114-5G
2-Chloro-4-ethylpyrimidine 98%
2-Chloro-4-ethylpyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699651
CAS číslo: 188707-99-5