Tisk…
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17111-25G
APOSOR17111-25GEA 3640 CZK
APOSOR17111-25G
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile 98%
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₈BrN
MW: 210,0700 g/mol
Bod tání: 144…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369910
CAS číslo: 75344-77-3