Tisk…
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-2-iodobenzyl bromide
OR17110-1G OR17110-250MG
APOSOR17110-1GEA 2610 CZK
APOSOR17110-1G APOSOR17110-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene
Vzorec: C₇H₅Br₂I
MW: 375.84 g/mol
Bod varu: 335 °C/760mmHg
Bod tání: 83…85 °C
Bod vzplanutí: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025360
CAS číslo: 495414-06-7
UN: 1759
ADR: 8 III