Tisk…
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17109-1G OR17109-500MG
APOSOR17109-1GEA 19110 CZK
APOSOR17109-1G APOSOR17109-500MG
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid
Vzorec: C₆H₇NO₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14560533
CAS číslo: 2592-14-5