Tisk…
Isoquinoline-7-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-7-amine
OR17108-1G
APOSOR17108-1GEA 1820 CZK
APOSOR17108-1G
Isoquinoline-7-amine
Isoquinoline-7-amine
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,1700 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08669932
CAS číslo: 23707-37-1