Tisk…
4-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-cyanopyridine
OR17101-100G OR17101-5G OR17101-25G
APOSOR17101-100GEA 26450 CZK
APOSOR17101-100G APOSOR17101-5G APOSOR17101-25G
4-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
4-Bromopyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂
MW: 183.01
Bod tání: 87…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04065805
CAS číslo: 62150-45-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III