Tisk…
p-Toluonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1709-1KG OR1709-250G OR1709-50G
APOSOR1709-1KGEA 10750 CZK
APOSOR1709-1KG APOSOR1709-250G APOSOR1709-50G
p-Toluonitrile 97%
p-Toluonitrile
Vzorec: C₈H₇N
Bod varu: 217 °C
Bod tání: 26…28 °C
Hustota: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001827
CAS číslo: 104-85-8