Tisk…
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, 6-Amino-7-deazapurine
OR17059-5G
APOSOR17059-5GEA 910 CZK
APOSOR17059-5G
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₆N₄
MW: 134,142 g/mol
Bod tání: 257…262 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01686848
CAS číslo: 1500-85-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III