Tisk…
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Deazahypoxanthine
OR17055-25G OR17055-1G OR17055-5G
APOSOR17055-25GEA 827 CZK
APOSOR17055-25G APOSOR17055-1G APOSOR17055-5G
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 95+%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
Vzorec: C₆H₅N₃O
MW: 135.13 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08234923
CAS číslo: 3680-71-5