Tisk…
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR17054-1G OR17054-5G
APOSOR17054-1GEA 2240 CZK
APOSOR17054-1G APOSOR17054-5G
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₅IN₄
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13619882
CAS číslo: 163622-50-2