Tisk…
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17052-1G OR17052-5G
APOSOR17052-1GEA 622 CZK
APOSOR17052-1G APOSOR17052-5G
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₃BrClN₃
Bod tání: 221…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702029
CAS číslo: 22276-95-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III