Tisk…
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17051-1G OR17051-250MG
APOSOR17051-1GEA 827 CZK
APOSOR17051-1G APOSOR17051-250MG
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O₂
Bod tání: 171…172 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114657
CAS číslo: 219503-81-8