Tisk…
tert-Butyl-5-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1705-100MG OR1705-250MG OR1705-500MG
APOSOR1705-100MGEA 622 CZK
APOSOR1705-100MG APOSOR1705-250MG APOSOR1705-500MG
tert-Butyl-5-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-5-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Vzorec: C₂₁H₂₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 914349-14-7