Tisk…
Methyl-2-bromo-6-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17046-1G OR17046-5G
APOSOR17046-1GEA 612 CZK
APOSOR17046-1G APOSOR17046-5G
Methyl-2-bromo-6-methylbenzoate
Methyl-2-bromo-6-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09260938
CAS číslo: 99548-56-8