Tisk…
1-Iodonaphthalene 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17044-100G OR17044-25G OR17044-5G
APOSOR17044-100GEA 4700 CZK
APOSOR17044-100G APOSOR17044-25G APOSOR17044-5G
1-Iodonaphthalene 97+%
1-Iodonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₇I
Bod varu: 302…305 °C
Bod tání: 44443 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003876
CAS číslo: 90-14-2