Tisk…
2,4-Dibromomesitylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dibromo-1,3,5-trimethylbenzene
OR17043-25G OR17043-5G
APOSOR17043-25GEA 910 CZK
APOSOR17043-25G APOSOR17043-5G
2,4-Dibromomesitylene
2,4-Dibromomesitylene
Vzorec: C₉H₁₀Br₂
MW: 277.99
Bod varu: 278…279 °C
Bod tání: 61…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013525
CAS číslo: 6942-99-0
EINECS: 230-100-1