Tisk…
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17032-1G OR17032-5G OR17032-25G
APOSOR17032-1GEA 622 CZK
APOSOR17032-1G APOSOR17032-5G APOSOR17032-25G
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₆O₄
Bod varu: 146…148 °C/0,75mmHg
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075443
CAS číslo: 25991-27-9