Tisk…
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methyl(pyridin-2-yl)amino)ethanol, N-Methyl-N-(2-pyridyl)ethanolamine, 2-[N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylamino]pyridine
OR17029-1G OR17029-5G
APOSOR17029-1GEA 0 CZK
APOSOR17029-1G APOSOR17029-5G
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Vzorec: C₈H₁₂N₂O
MW: 152.20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02667633
CAS číslo: 122321-04-4