Tisk…
4-Bromo-1-indanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17021-100G OR17021-25G OR17021-5G
APOSOR17021-100GEA 4170 CZK
APOSOR17021-100G APOSOR17021-25G APOSOR17021-5G
4-Bromo-1-indanone
4-Bromo-1-indanone
Vzorec: C₉H₇BrO
Bod varu: 125 °C/1,5mmHg
Bod tání: 95…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01719772
CAS číslo: 15115-60-3