4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1702-1G
OR1702-5G
APOSOR1702-1GEA
3150
CZK
APOSOR1702-1G
APOSOR1702-5G
4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₉H₇NO₂ MW: 161,1574 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05864721 CAS číslo: 81779-27-3 |