Tisk…
3-Amino-4-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR17019-1G OR17019-5G
APOSOR17019-1GEA 1040 CZK
APOSOR17019-1G APOSOR17019-5G
3-Amino-4-nitrobenzoic acid
3-Amino-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01806270
CAS číslo: 6968-22-5