Tisk…
3-Bromo-p-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
OR17017-1G OR17017-25G OR17017-5G
APOSOR17017-1GEA 622 CZK
APOSOR17017-1G APOSOR17017-25G APOSOR17017-5G
3-Bromo-p-cresol 98%
3-Bromo-p-cresol
Vzorec: C₇H₇BrO
Bod tání: 54…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08273793
CAS číslo: 60710-39-6