Tisk…
Trimethylsilane 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17012-25G OR17012-5G
APOSOR17012-25GEA 17990 CZK
APOSOR17012-25G APOSOR17012-5G
Trimethylsilane 99.99%
Trimethylsilane
Vzorec: C₃H₁₀Si
Bod varu: 6,7 °C
Bod tání: –135,9 °C
Hustota: 0,634 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039791
CAS číslo: 993-07-7
UN: 3161
ADR: 2.1,