3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR17010-1G
OR17010-5G
APOSOR17010-1GEA
1780
CZK
APOSOR17010-1G
APOSOR17010-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec:
C₇H₃Cl₂NO Bod tání: 143…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002177 CAS číslo: 1891-95-8 |