Tisk…
2-Hydroxyethylurea
Dodavatel: Apollo Scientific
OR17003-100G OR17003-250G OR17003-500G
APOSOR17003-100GEA 3740 CZK
APOSOR17003-100G APOSOR17003-250G APOSOR17003-500G
2-Hydroxyethylurea
2-Hydroxyethylurea
Vzorec: C₃H₈N₂O₂
Bod tání: 164…169 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059080
CAS číslo: 2078-71-9