Tisk…
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17-1G OR17-250MG
APOSOR17-1GEA 3940 CZK
APOSOR17-1G APOSOR17-250MG
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09860599
CAS číslo: 59843-69-5