2,5-Dichloropyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16998-1G
OR16998-250MG
APOSOR16998-1GEA
1820
CZK
APOSOR16998-1G
APOSOR16998-250MG
2,5-Dichloropyrazine
2,5-Dichloropyrazine
Vzorec:
C₄H₂Cl₂N₂ MW: 148,9781 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04117886 CAS číslo: 19745-07-4 |