4,6-Dihydroxynicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR16997-1G
OR16997-5G
APOSOR16997-1GEA
1910
CZK
APOSOR16997-1G
APOSOR16997-5G
4,6-Dihydroxynicotinic acid
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Vzorec:
C₆H₅NO₄ Bod tání: 309…311 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234168 CAS číslo: 5466-62-6 |