Tisk…
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-chloropicolinic acid
OR16996-1G OR16996-5G OR16996-25G
APOSOR16996-1GEA 622 CZK
APOSOR16996-1G APOSOR16996-5G APOSOR16996-25G
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827552
CAS číslo: 1189513-51-6