Tisk…
1,3-Dibromoacetone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16995-1G OR16995-5G OR16995-10G
APOSOR16995-1GEA 417 CZK
APOSOR16995-1G APOSOR16995-5G APOSOR16995-10G
1,3-Dibromoacetone 95%
1,3-Dibromoacetone
Vzorec: BrH₂CC(O)CH₂Br
Bod varu: 97…98 °C/21mmHg
Hustota: 2,12 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013540
CAS číslo: 816-39-7
EINECS: 212-430-8
UN: 1760
ADR: 8,II